Tisk…
4-Chloro-m-toluidine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 1880 CZK
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chloro-m-toluidine 98+%
4-Chloro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83…84 °C
MDL Number: MFCD00066332
CAS číslo: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %