Tisk…
4-Chloro-o-toluidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
109370050 109371000
ACRO109370050EA 1290 CZK
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chloro-o-toluidine 98%
4-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: 124 °C
MDL Number: MFCD00007842
CAS číslo: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %