6-Chloro-o-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
L02629.06
L02629.14
L02629.06EA
2420
CZK
L02629.06
L02629.14
6-Chloro-o-toluidine ≥98%
6-Chloro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Vzorec:
C₇H₈ClN Bod varu: 215 °C Bod tání: 2 °C Hustota: 1,174 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007679 CAS číslo: 87-63-8 EINECS: 201-759-2 UN: 3429 ADR: 6.1,III |