6-Chloro-m-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26209.06
H26209.14
H26209.06EA
3210
CZK
H26209.06
H26209.14
6-Chloro-m-toluidine ≥98%
6-Chloro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 95-81-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 107°(225°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 228-230°
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007674
Vzorec:
C₇H₈ClN Bod varu: 228…230 °C Bod tání: 31…33 °C Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007674 CAS číslo: 95-81-8 EINECS: 202-454-7 UN: 2239 ADR: 6.1,III |