Tisk…
2-Chloro-p-toluidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
154670250 154670050
ACRO154670250EA 2170 CZK
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Chloro-p-toluidine 98%
2-Chloro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Bod varu: 223…225 °C (760 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,151 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007666
CAS číslo: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure