Tisk…
4-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
C27409-25G C27409-5G
SIALC27409-25GEA 2440 CZK
SIALC27409-25G SIALC27409-5G
4-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008121
CAS číslo: 104-86-9
EINECS: 203-245-3