4-Chlorobenzylamine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13984.06
A13984.14
A13984.22
A13984.06EA
906
CZK
A13984.06
A13984.14
A13984.22
4-Chlorobenzylamine ≥97%
4-Chlorobenzylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 104-86-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 229°
Beilstein Reference: 507949
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008121
Vzorec:
C₇H₈ClN Bod varu: 229 °C Hustota: 1,160 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008121 CAS číslo: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 ADR: 8,III |