Tisk…
4-Chlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 864 CZK
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorobenzylamine 98%
4-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
Bod varu: 215 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008121
CAS číslo: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA