Tisk…
3-Chlorobenzylamine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanamine
A14078.09 A14078.18
A14078.09EA 2960 CZK
A14078.09 A14078.18
3-Chlorobenzylamine ≥97%
3-Chlorobenzylamine
Purity: 97+% CAS No.: 4152-90-3 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Amine-like Boiling Point: 226° Beilstein Reference: 774509 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040752
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 226 °C
Hustota: 1,159
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040752
CAS číslo: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,III