Tisk…
3-Chlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanamine
297570050 297570250
ACRO297570050EA 1950 CZK
ACRO297570050 ACRO297570250
3-Chlorobenzylamine 98%
3-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
MDL Number: MFCD00040752
CAS číslo: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %