Tisk…
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12054.03 L12054.06
L12054.03EA 1260 CZK
L12054.03 L12054.06
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
3,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39989-43-0 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 141-144°/15mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052681
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Bod varu: 141…144 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,320
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052681
CAS číslo: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III