Tisk…
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
D58600-25G D58600-5G
SIALD58600-25GEA 4990 CZK
SIALD58600-25G SIALD58600-5G
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Bod varu: 89…92 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008114
CAS číslo: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III