Tisk…

2-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

C27204-100G C27204-25G
SIALC27204-100GEA 3510 CZK
SIALC27204-100G SIALC27204-25G
2-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
Bod varu: 103 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008108
CAS číslo: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR