Tisk…
2-Chlorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine
108780250 108781000
ACRO108780250EA 1530 CZK
ACRO108780250 ACRO108781000
2-Chlorobenzylamine 97%
2-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 103…104 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008108
CAS číslo: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %