Tisk…
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350740050 350740250
ACRO350740050EA 2330 CZK
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
2,6-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00047928
CAS číslo: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %