2,5-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(2,5-Dichlorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
648892-1G
648892-5G
SIAL648892-1GEA
0
CZK
SIAL648892-1G
SIAL648892-5G
2,5-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₇Cl₂N MW: 176,04 g/mol Bod varu: 124…126 °C (13 mmHg) Hustota: 1,2334 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052391 CAS číslo: 10541-69-2 UN: 2922 ADR: 8,III |