2,5-Dichlorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(2,5-Dichlorophenyl)methanamine
L11972.03
L11972.06
L11972.03EA
1790
CZK
L11972.03
L11972.06
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
2,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 10541-69-2
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇Cl₂N MW: 176,04 g/mol Bod varu: 74…76 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,318 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052391 CAS číslo: 10541-69-2 UN: 2735 ADR: 8,III |