Tisk…
2,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
D58406-25G D58406-5G
SIALD58406-25GEA 5220 CZK
SIALD58406-25G SIALD58406-5G
2,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008109
CAS číslo: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN: 2735
ADR: 8,III