Tisk…
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113230100 113230500
ACRO113230100EA 1390 CZK
ACRO113230100 ACRO113230500
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,32 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00008109
CAS číslo: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)