Tisk…
2,3-Dichlorobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L11884.03 L11884.06 L11884.14
L11884.03EA 1040 CZK
L11884.03 L11884.06 L11884.14
2,3-Dichlorobenzylamine 97%
2,3-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39226-95-4 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5820 Boiling Point: 124-126°/15mm Beilstein Reference: 2639296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00047927
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Bod varu: 124…126 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,321
Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047927
CAS číslo: 39226-95-4
UN: 2735
ADR: 8,III