Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 2160 CZK
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 85 °C (3 mmHg)
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007846
CAS číslo: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %