Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21755.14 B21755.22 B21755.36
B21755.14EA 1280 CZK
B21755.14 B21755.22 B21755.36
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 445-03-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 8-9° Boiling Point: 66-67°/3mm Beilstein Reference: 2366801 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007841
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 66…67 °C (3 mmHg)
Bod tání: 8…9 °C
Hustota: 1,386
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007841
CAS číslo: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III