Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 1350 CZK
B22714.06 B22714.14
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 39…40 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272565
CAS číslo: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III