Tisk…

2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride

M-Clarity™ quality level = MQ100

578568-25G 578568-5G
SIAL578568-25GEA 6830 CZK
SIAL578568-25G SIAL578568-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Bod varu: 89 °C (0,5 mmHg)
MDL Number: MFCD00042563
CAS číslo: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR