Tisk…
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4,6-Dichloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
656011-1G 656011-5G
SIAL656011-1GEA 2340 CZK
SIAL656011-1G SIAL656011-5G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
MDL Number: MFCD00174313
CAS číslo: 62593-17-3
UN: 3082
ADR: 9,III