Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 1630 CZK
L10127.03 L10127.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237,63 g/mol
Bod varu: 248…251 °C
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1,470
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041090
CAS číslo: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8,III