Tisk…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C26402-100G C26402-250G
SIALC26402-100GEA 878 CZK
SIALC26402-100G SIALC26402-250G
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Bod varu: 136 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36 °C
Hustota: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000627
CAS číslo: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145