Tisk…
4-Fluorobenzyl chloride ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F8004-100G-A F8004-25G-A
SIALF8004-100G-AEA 3630 CZK
SIALF8004-100G-A SIALF8004-25G-A
4-Fluorobenzyl chloride ≥99%, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 181,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000913
CAS číslo: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8,II