2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11310.06
A11310.14
A11310.06EA
948
CZK
A11310.06
A11310.14
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 320-50-3
Molecular Formula: C7H3Cl2F3
Formula Weight: 215.00
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4830
Beilstein Reference: 1955442
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000608
Vzorec:
C₇H₃Cl₂F₃ Bod varu: 181 °C (1013 hPa) Bod tání: 11 °C Hustota: 1,483 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000608 CAS číslo: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,III |