4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09
L08533.04
L08533.18
L08533.09EA
2880
CZK
L08533.09
L08533.04
L08533.18
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
4-Chloro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7697-29-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1936535
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 Bod tání: 212…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045853 CAS číslo: 7697-29-2 |