4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27262.03
H27262.06
H27262.03EA
920
CZK
H27262.03
H27262.06
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
4-Chloro-o-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7499-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00045852
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Bod tání: 170…174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045852 CAS číslo: 7499-07-2 |