Tisk…
6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06 L18348.03
L18348.06EA 8030 CZK
L18348.06 L18348.03
6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
6-Chloro-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 21327-86-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2614092
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045799
CAS číslo: 21327-86-6