Tisk…
6-Chloro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
381970010 381970050
ACRO381970010EA 1720 CZK
ACRO381970010 ACRO381970050
6-Chloro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045798
CAS číslo: 6342-60-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %