Tisk…
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314440050 314440250
ACRO314440050EA 2420 CZK
ACRO314440050 ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 126…128 °C (6 mmHg)
Bod tání: 29…33 °C
Hustota: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053224
CAS číslo: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %