Tisk…

3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

314430050 314430250
ACRO314430050EA 2010 CZK
ACRO314430050 ACRO314430250
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 149…150 °C (20 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000682
CAS číslo: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR