Tisk…
4'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C19708-100G C19708-500G C19708-5G
SIALC19708-100GEA 1320 CZK
SIALC19708-100G SIALC19708-500G SIALC19708-5G
4'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000624
CAS číslo: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133