ω,4-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, α,4-Dichloroacetophenone, 2,4'-Dichloroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
392006-100G
392006-25G
SIAL392006-100GEA
4000
CZK
SIAL392006-100G
SIAL392006-25G
ω,4-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dichloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Bod varu: 270 °C (1013 hPa) Bod tání: 98 °C |
MDL Number:
MFCD00018926 CAS číslo: 937-20-2 EINECS: 213-323-9 |