Tisk…
4'-Chloropropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
C69209-100G C69209-25G
SIALC69209-100GEA 4350 CZK
SIALC69209-100G SIALC69209-25G
4'-Chloropropiophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Chloropropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…34 °C
MDL Number: MFCD00000626
CAS číslo: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6