Tisk…
4'-Chloropropiophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11633.14 A11633.22
A11633.14EA 1240 CZK
A11633.14 A11633.22
4'-Chloropropiophenone ≥98%
4'-Chloropropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 6285-05-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 125-126°/13mm Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1100638 MDL No.: MFCD00000626
Vzorec: C₉H₉ClO
Bod varu: 125…126 °C (13 mmHg)
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000626
CAS číslo: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6