Tisk…
3'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
288799-25G 288799-5G
SIAL288799-25GEA 3250 CZK
SIAL288799-25G SIAL288799-5G
3'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000593
CAS číslo: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II