Tisk…
3'-Chloroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15592.06 A15592.14 A15592.22
A15592.06EA 1390 CZK
A15592.06 A15592.14 A15592.22
3'-Chloroacetophenone ≥98%
3'-Chloroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 99-02-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5506 Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 636318 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000593
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 227…229 °C
Hustota: 1,191
Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000593
CAS číslo: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II