3'-Chloroacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
134840250
134841000
ACRO134840250EA
3100
CZK
ACRO134840250
ACRO134841000
3'-Chloroacetophenone 98%
3'-Chloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₇ClO Bod varu: 241 °C (1013 hPa) Hustota: 1,19 g/cm³ Bod vzplanutí: 105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000593 CAS číslo: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |