Tisk…
3'-Chloropropiophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
276580250 276582500
ACRO276580250EA 1230 CZK
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chloropropiophenone 98%
3'-Chloropropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
Bod varu: 124 °C (14 mmHg)
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00009925
CAS číslo: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %