Tisk…

2'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone

M-Clarity™ quality level = MQ100

183709-100G 183709-25G
SIAL183709-100GEA 4540 CZK
SIAL183709-100G SIAL183709-25G
2'-Chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000560
CAS číslo: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR