2'-Chloroacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
179770250
179771000
ACRO179770250EA
1560
CZK
ACRO179770250
ACRO179771000
2'-Chloroacetophenone 97%
2'-Chloroacetophenone
Vzorec:
C₈H₇ClO Bod varu: 227 °C (1013 hPa) Hustota: 1,188 g/cm³ Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000560 CAS číslo: 2142-68-9 EINECS: 218-397-6 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |