ω,3,4-Trichloroacetophenone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
B25397.06
B25397.14
B25397.06EA
2250
CZK
B25397.06
B25397.14
ω,3,4-Trichloroacetophenone
ω,3,4-Trichloroacetophenone
CAS No.: 42981-08-8
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 171-173°/15mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03970382
Vzorec:
C₈H₅Cl₃O Bod varu: 171…173 °C (15 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03970382 CAS číslo: 42981-08-8 UN: 1759 ADR: 8,III |