Tisk…
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
A10835.14 A10835.22 A10835.36
A10835.14EA 773 CZK
A10835.14 A10835.22 A10835.36
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 4252-78-2 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 957098 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00000934
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
MW: 223.49
Bod varu: 292
Bod tání: 52…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000934
CAS číslo: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8 III