Tisk…

2',5'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

183199-10G 183199-50G
SIAL183199-10GEA 1570 CZK
SIAL183199-10G SIAL183199-50G
2',5'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Bod varu: 56…58 °C (0,09 mmHg)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00000607
CAS číslo: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR