Tisk…

2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A13770.09 A13770.14 A13770.22
A13770.09EA 1200 CZK
A13770.09 A13770.14 A13770.22
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',5'-Dichloroacetophenone

Purity: 98% CAS No.: 2476-37-1 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 118°/12mm Beilstein Reference: 1865043 MDL No.: MFCD00000607

Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 118 °C (12 mmHg)
Bod tání: 11…13 °C
Hustota: 1,312
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000607
CAS číslo: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR