Tisk…
2',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
178373-100G 178373-25G
SIAL178373-100GEA 4010 CZK
SIAL178373-100G SIAL178373-25G
2',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000581
CAS číslo: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8